Läs mer
Natriumhydroxidlösning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15674910 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
5 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Plastflaska
VOLPAC™ BEHÅLLARE
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
5 L
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15674910
Brand: Honeywell-Fluka 352636X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M NaOH (0,1 N)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide solution
Namnnotering Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M NaOH (0.1N)
Kokpunkt 100 °C
CAS Min % >99.5000%
CAS Max % >99.50%, <0.5000%
Linjär formel NaOH
Koncentration 0.1 M NaOH (0.1N)
UN-nummer UN1824
Densitet 1.000 g/cm3
Kvantitet 6 x 1 L
Formel vikt 40
Kvalitet Reagens Ph. Eur.
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide; caustic soda