Läs mer
Natriumhydroxidlösning, 0,1 M, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15613580 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
2.5 L
500ml
Paket med 6
Produktkod. 15613580
Brand: Honeywell-Fluka 3194816X500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetrisk, 0,1 M NaOH (0,1 N)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide Solution
Linjär formel NaOH
Koncentration 0.1M
UN-nummer NONH for all modes of transport
Densitet 1g/mL at 25°C
Kvantitet 6 x 500 mL
Formel vikt 40g/mol
Ångdensitet >1 (vs air)
Ångtryck 3mmHg (37°C)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide; caustic soda