Läs mer
Natriumhydroxidlösning 0,2M (0,2N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10316190 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Påse i lådan
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10316190 1 L HDPE plastflaska -
10040200 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
10627032 5 L Plastbehållare 5 L
10131860 10 L Påse i lådan 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10316190 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/7640/15
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
HNaO, CAS-nummer-1310-73-2, natriumhydroxid, natriumhydroxidlösning, natriumhydroxid na oh, natriumhydrat, soda, kaustik, vit kaustik, sodalut, aetznatron, kaustik soda, ascarite, 1L, CHEBI:32145, färglös, 99g/mol. HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natriumhydroxid, 3548, 39.997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer 3548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
pH 13
Färg Färglös
Kvantitet 1 L
Formel vikt 39,99 g/mol
Förpackning HDPE plastflaska
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide, 0.2 N standard solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide