Läs mer
Natriumhydroxidlösning 0,2M (0,2N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
HNaO, CAS-nummer-1310-73-2, natriumhydroxid, natriumhydroxidlösning, natriumhydroxid na oh, natriumhydrat, soda, kaustik, vit kaustik, sodalut, aetznatron, kaustik soda, ascarite, 1L, CHEBI:32145, färglös, 99g/mol. HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natriumhydroxid, 3548, 39.997
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 13 |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 5 L |
| Formel vikt | 39.99g/mol |
| Förpackning | Plastbehållare |
| Fysisk form | Vätska |