Läs mer
Natriumhydroxidlösning 0,2M (0,2N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073192 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Förpackning:
Bag in box
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
5 L
Produktkod. 10316190
Brand: Fisher Chemical J/7640/15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HNaO, CAS-nummer-1310-73-2, natriumhydroxid, natriumhydroxidlösning, natriumhydroxid na oh, natriumhydrat, soda, kaustik, vit kaustik, sodalut, aetznatron, kaustik soda, ascarite, 1L, CHEBI:32145, färglös, 99g/mol. HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natriumhydroxid, 3548, 39.997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer 3548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
pH 13
Färg Färglös
Kvantitet 1 L
Formel vikt 39.99g/mol
Förpackning HDPE plastflaska
Fysisk form Vätska