Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
- Ca. molaritet: 19M
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium hydroxide solution |
| Analysprocentintervall | 49.0 - 51.0% |
| Linjär formel | NaOH |
| Koncentration | 50% (w/w) |
| UN-nummer | UN1824 |
| Densitet | 1.515g/mL at 20°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Explosionsgräns | for HPLC |
| Formel vikt | 40g/mol |
| Procent renhet | 50% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium hydroxide solution
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide; caustic soda