Läs mer
Natriumhydroxidlösning 0,5 M (0,5 N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10030200 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Ampule
6 Ampules
Förpackningsstorlek:
1 ampull
6 ampuller
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10030200 6 Ampules 6 ampuller
10306190 1 Ampule 1 ampull
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10030200 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/7630C/90
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Kemiska identifierare
MDL-nummer 3548
Specifikationer
Färg Färglös
Kvantitet 6 Ampules
Förpackning Ampull
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide 0.5M solution (5M Concentrate)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide