Läs mer
Natriumhydroxidlösning 0,5 M (0,5 N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10306190 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Ampule
6 Ampules
Förpackningsstorlek:
1 ampull
6 ampuller
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10306190 1 Ampule 1 ampull
10030200 6 Ampules 6 ampuller
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10306190 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/7630C/05
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
MDL-nummer 3548
Specifications
Färg Färglös
Kvantitet 1 Ampule
Förpackning Ampull
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide solution 0.5M (0.5N) ampoule Solutrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P315-Sök omedelbart läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide