Beskrivning
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Hydroxide Solution |
| Linjär formel | NaOH |
| Koncentration | 1.0M |
| UN-nummer | 1824 |
| Densitet | 1.04g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Formel vikt | 40g/mol |
| Ångdensitet | <1 (vs air) |
| Ångtryck | 3mmHg (37°C) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium hydroxide solution
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide; caustic soda