Läs mer
Natriumhydroxidlösning 10M (10N)≈ 40 (vikt/volym), standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys
Produktkod. 10306240 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
25 L
5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10306240 5 L HDPE plastflaska 5 L
10488790 1 L HDPE plastflaska -
10040220 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
10715721 10 L Väska i låda 10 L
10498980 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10306240 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/7800/21
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Natriumhydroxidlösning 10M (10N)≈ 40 (vikt/volym), standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer 3548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifications
pH 12
Kokpunkt 120 °C
Smältpunkt 8 °C
Kvantitet 5 L
Förpackning HDPE plastflaska
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide solution 10M (10N) approx. 40% w/v
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide