Läs mer
Natriumhydroxidlösning 10M (10N)≈ 40 (vikt/volym), standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Natriumhydroxidlösning 10M (10N)≈ 40 (vikt/volym), standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 12 |
| Kokpunkt | 120 °C |
| Smältpunkt | 8 °C |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium hydroxide solution 10M (10N) approx. 40% w/v
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide