Läs mer
Natriumhydroxidlösning 1M (1N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10696642 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
6 Ampules
Förpackning:
Ampull
Förpackningsstorlek:
6 ampuller
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10696642 6 Ampules Ampull 6 ampuller
1 options
Produktkod. 10696642 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/7620C/90
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HNaO, CAS-nummer-1310-73-2, vit kaustik, natriumhydroxidlösning, natriumhydrat, natriumhydroxid, soda, kaustik, sodalut, ascarite, kaustiksoda, aetznatron, natriumhydroxid och oh, 6 ampuller,> 100 grader C, CHEBI:32145, odesignad, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natrium;hydroxid, -10 grader C
HNaO, CAS-nummer-1310-73-2, vit kaustik, natriumhydroxidlösning, natriumhydrat, natriumhydroxid, soda, kaustik, sodalut, ascarite, kaustiksoda, aetznatron, natriumhydroxid och oh, 6 ampuller,> 100 grader C, CHEBI:32145, odesignad, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natrium;hydroxid, -10 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 12
Kokpunkt >100 °C
CAS 1310-73-2
Smältpunkt -10°C
Molekylformel HNaO
MDL-nummer 3548
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 6 Ampules
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Förpackning Ampull
Ångdensitet > 1.0
Ångtryck 14mmHg
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide 1M solution (10M concentrate ampoules)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium hydroxide