Läs mer
Natriumhydroxidlösning 1M (1N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer för pH.Eur., Bp, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Natriumhydroxidlösning 1M (1N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer för pH.Eur., Bp
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Kvantitet | 10 L |
| Förpackning | Väska i låda |
| Ångtryck | 23 &20 |
| Fysisk form | Vätska |