Läs mer
Natriumhydroxidlösning 1M (1N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer för pH.Eur., Bp, Fisher Chemical™
Produktkod. 10528240 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10528240 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10528240 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/7620/15
 Begränsad artikel
I lager
HNaO, CAS-nummer-1310-73-2, natriumhydroxidlösning, ascarite, aetznatron, sodalut, natriumhydrat, kaustiksoda, natriumhydroxid och oh, natriumhydroxid, vit kaustik, soda, kaustik, 1L, 100 grader C, CHEBI:32: Färglös HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natriumhydroxid, 3548, 39.997
Klar att använda, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
MDL-nummer 3548
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Förpackning HDPE plastflaska
Ångtryck 23 &20
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide 1M
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide