Läs mer
Natriumhydroxidlösning, 1M, Chem-Lab
Produktkod. 11913233
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11913233 1 L Plastflaska 1 L
1 options
Produktkod. 11913233 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.1420.1000
 Begränsad artikel
I lager
Natriumhydroxid används i många industrier, mest som en stark kemisk bas vid tillverkning av massa och papper, textilier, dricksvatten, tvål och rengöringsmedel och som avloppsrengörare.
Natriumhydroxid används i många industrier, mest som en stark kemisk bas vid tillverkning av massa och papper, textilier, dricksvatten, tvål och rengöringsmedel och som avloppsrengörare.
Specifikationer
pH >13
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Molekylformel HNaO
Koncentration 1M
Densitet 1.04g/mL
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Löslighetsinformation Vattenlösligt
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40,00 g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 40g NaOH per 1L H2O
Normalitet 1 N (±0,002, 20 °C)
Odör Luktfritt
Förpackning Plastflaska
Lösningsmedel eller matris Vatten
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide 1 mol/l
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, pellets a.r.