Läs mer
Natriumhydroxidlösning 2M (2N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer för pH.Eur., Fisher Chemical™
Produktkod. 10070190 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10070190 1 L HDPE plastflaska 1 L
10121670 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
10734951 5 L Plastbehållare 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10070190 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/7610/PB15
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Natriumhydroxidlösning 2M (2N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, uppfyller analytisk specifikation för pH.Eur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer 3548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
pH 14
Färg Färglös
Kokpunkt 105 °C
Smältpunkt -10 °C
Kvantitet 1 L
Förpackning HDPE plastflaska
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide, 2M solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide