Läs mer
Natriumhydroxidlösning 2M (2N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer för pH.Eur., Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
Beskrivning
Natriumhydroxidlösning 2M (2N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, uppfyller analytisk specifikation för pH.Eur.
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 14 |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 105°C |
| Smältpunkt | -10°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| Fysisk form | Vätska |