Läs mer
Natriumhydroxidlösning,≥ 32 %, för bestämning av kväve,≤ 0,0001 % N, Honeywell™
Produktkod. 15633060 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15633060
Brand: Honeywell Research Chemicals 305314X5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
≥32 %, för bestämning av kväve,≤ 0,0001 % N
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
    Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
    Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide solution
Namnnotering ≥32%, for determination of nitrogen, ≤0.0001% N
Kokpunkt 120°C
CAS Min % ≥50.0000%, ≥25.0000%
CAS Max % <75.0000%, <50.0000%
Linjär formel NaOH
UN-nummer UN1824
Densitet 1.350 g/cm3
Kvantitet 4 x 5 L
Formel vikt 40.0
Procent renhet >32%
Förpackning Poly flaska