Läs mer
Sodium Hydroxide Solution, 40% w/w (d=1.43), for the determination of nitrogen, Fisher Chemical™
Produktkod. 15978776 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
5 L
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. 15978776
Brand: Fisher Chemical S/4960/21
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sodium hydroxide solution suitable for use as a titrant for the determination of nitrogen by Kjeldahl method.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysprocentintervall 40% (w/w)
Densitet 1.43
Kvantitet 5 L
Förpackning HDPE Plastic Bottle
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide, 40% w/w
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.