Läs mer
Natriumhydroxidlösning, 4M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12983614 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12983614 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12983614 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 301 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.00 SEK
    347.22 SEK / 1000ml
    Save 105.78 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
I lager
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Koncentration 4 mol/L
Kvantitet 1000 mL
Normalitet 4 eq/L
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide 4M Volumetric Solution (VL 301)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta händer grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till ett insamlingsställeför farligt avfalleller specialavfallenligt lokala, regionala, nationella och.