Läs mer
Natriumhydroxidlösning 50 % (vikt/vikt), BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 13235423 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
:
1 L
Produktkod.
13235423 1 L
1 options
Produktkod. 13235423 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 3727.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • VIKTIGT: Materialet kommer att frysa om det förvaras under °60 F (16 °C). Skydda från luft för att undvika absorption av koldioxid.
Specifikationer
Kokpunkt 119°C to 135°C (1013 hPa)
CAS 1310-73-2
Smältpunkt 9°C to 10°C
Analysprocentintervall 49.5 to 50.5%
Molekylformel HNaO
MDL-nummer MFCD00003548
UN-nummer 1824
Densitet 1.53 g/cm³ (20°C)
Synonym Caustic soda
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natriumhydroxid
Molekylvikt (g/mol) 40.00
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1LT SODIUM HYDROXIDE 50%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide