Läs mer
Sodium Hydroxide Solution, 5.0M, Chem-Lab
Produktkod. 11993233
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 11993233
Brand: Chem-Lab CL0514251000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Used in laboratory applications and in titrations. Sodium Hydroxide Solution, 5.0M, Chem-Lab is a strong base and is highly caustic. It is used to increase the alkalinity of a mixture, to neutralize acids and to make sodium salts. One liter of the solution includes 5.0mol (200g) of NaOH.
Sodium hydroxide is used in many industries, mostly as a strong chemical base in the manufacture of pulp and paper, textiles, drinking water, soaps and detergents and as a drain cleaner.
Specifikationer
pH 13
Färg Colorless
Kokpunkt 100°C
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Koncentration 5 mol/L
Anteckningar om koncentration eller sammansättning 200g NaOH per 1L H2O
Densitet 1.18g/mL
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Löslighetsinformation Water Soluble
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn sodium;hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40.00g/mol
Normalitet 5N (±0.01, 20°C)
Odör Odorless
Förpackning Plastic Bottle
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide 5 mol/l
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium hydroxide, pellets a.r.