Läs mer
Natriumhydroxidlösning 0,5 M (0,5 N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Natriumhydroxidlösning, NIST standardlösning färdig att använda, för volymetrisk analys
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 12 |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kvantitet | 10 L |
| Förpackning | Väska i låda |
| Ångdensitet | > 1.0 |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium hydroxide, solution 0.5M
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.