Läs mer
Natriumhydroxidlösning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 1 M NaOH (IN), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15684890 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
10 L
20 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Plastflaska
VOLPAC™ BEHÅLLARE
VOLPAK Container
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
20 L
5 L
Paket med 4
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15684890 6 x 1 L Plastflaska Paket med 6
15634890 1 L Plastflaska 1 L
15674890 5 L VOLPAK Container 5 L
15664890 5 L Plastflaska 5 L
15624890 10 L VOLPAC™ BEHÅLLARE 10 L
15614890 10 L - 10 L
15654890 4 x 5 L Plastflaska Paket med 4
15644890 20 L - 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15684890 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 352566X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 1 M NaOH (IN)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide solution
Namnnotering Volumetric, Reag. Ph. Eur., 1 M NaOH (1N)
Kokpunkt 100 °C
CAS Max % 96.0000%, 4.0000%
Linjär formel NaOH
Koncentration 1 M NaOH (1N)
UN-nummer UN1824
Densitet 1.04 g/cm3
Kvantitet 6 x 1 L
Formel vikt 40
Kvalitet Reagens Ph. Eur.
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide; caustic soda