Läs mer
Natriumhydroxidlösning, stark, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11474739 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474739 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11474739 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 1081404
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad och testad i enlighet med kapitel 4.1.1 i den europeiska farmakopén.
Levereras med ett analyscertifikat. Partinummer och utgångsdatum anges på alla produktetiketter.
  • Molekylformel: NaOH
  • Molar massa: 40,00 g/mol
  • CAS: 1310-73-2
  • EIN ECS nr: 215-185-5
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Koncentration 25–50%
Densitet 1.4746g/cm3
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Löslighetsinformation Fully miscible
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40.00g/mol
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST
Ångtryck 23hPa (at 20°C)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide