Läs mer
Sodium Hydroxide Solution, Supelco™
Produktkod. 15873881
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 L
10 L
25 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
4 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15873881 1 L 1 L
15895230 2.5 L 2.5 L
15805240 4 L 4 L
15815240 10 L 10 L
15867710 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15873881 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1091371000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00 SEK
    246.50 SEK / 1 L
    Save 158.50 SEK
    39% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
C(NaOH) = 1 mol/L (1 N), Titripur™, reag. Ph. Eur., reag. USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide Solution
Molekylformel NaOH
MDL-nummer MFCD00003548
Densitet 1.04 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 1 L
Molekylvikt (g/mol) 40
Kvalitet Not Available
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titripur Reag. Ph Eur,Reag. USP
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide