Läs mer
Sodium Hydroxide Solution, TraceSELECT™, Honeywell™
Produktkod. 15651270 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15651270 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 15651270 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 13171250ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide Solution
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Linjär formel NaOH
MDL-nummer MFCD00003548
UN-nummer 1824
Densitet 1.335g/mL at 20°C
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 250 mL
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn sodium;hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40g/mol
Procent renhet ≥30% (aq. soln.)
Kvalitet TraceSELECT
Ångtryck 3mmHg (37°C)