Läs mer
Natriumhydroxidlösning, volumetrisk, 0,2 M NaOH (0,2N), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15694900 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
10 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15694900 6 x 1 L Paket med 6
15684900 1 L 1 L
15674900 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15694900 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 352616X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetrisk, 0,2 M NaOH (0,2N)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide solution
Namnnotering Volumetric, 0.2 M NaOH (0.2N)
Kokpunkt 100 °C
CAS Min % ≥99.0000%, ≥0.5000%
CAS Max % >99%, <1.0000%
Linjär formel NaOH
Koncentration 0.2 M NaOH (0.2N)
UN-nummer UN1824
Densitet 1.000 g/cm3
Kvantitet 6 x 1 L
Formel vikt 40
Kvalitet Volumetrisk
Förpackning Poly flaska