Läs mer
Natriumhydroxidlösning, volumetrisk, 0,5 M NaOH (0,5N), Honeywell Fluka
Produktkod. 15686780 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 15686780
Brand: Honeywell-Fluka 714241L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetrisk, 0,5 M NaOH (0,5N)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide solution
Namnnotering Volumetric, 0.5 M NaOH (0.5N)
Kokpunkt >100 °C
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
CAS Min % ≥90.0000%, ≥1.0000%
CAS Max % ≤100.0000%, <2.0000%
Molekylformel HNaO
Linjär formel NaOH
Koncentration 0.5 M NaOH (0.5N)
MDL-nummer MFCD00003548
UN-nummer UN1824
Densitet 1.020 g/cm3
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40.00
Kvalitet Volumetrisk
Förpackning Poly flaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide