Läs mer
Natriumhydroxidlösning, volumetrisk, 0,5 M NaOH (0,5 N), Solstice
Produktkod. 15614900
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Förpackning:
Cubitainer™
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
5 L
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15614900 1 L Poly flaska 1 L
15644900 5 L Cubitainer™ 5 L
15634900 5 L Poly flaska 5 L
15654900 6 x 1 L Poly flaska Paket med 6
15604900 10 L Cubitainer™ 10 L
15694890 10 L Polyflaska 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15614900 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 352571L
Månadens kemikalieerbjudande
Använd kampanjkoden 28095
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Volymetrisk, 0,5 M NaOH (0,5N)
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide solution
Namnnotering Volymetrisk, 0,5 M NaOH (0,5N)
Kokpunkt >100 °C
CAS Min % ≥90.0000%, ≥1.0000%
CAS Max % ≤100.0000%, <2.0000%
Linjär formel NaOH
Koncentration 0,5 M NaOH (0,5N)
UN-nummer UN1824
Densitet 1.020 g/cm3
Kvantitet 1 L
Formel vikt 40.00
Kvalitet Volumetrisk
Förpackning Poly flaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide; caustic soda