Läs mer
Natriumhydroxid, teknisk, pärla, Fisher Chemical™
Produktkod. 10647232 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
3 kg
5 kg
10 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
3kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10647232 1 kg Pulverburk av plast 1kg
10192920 3 kg Pulverburk av plast 3kg
10582143 5 kg Pulverburk av plast 5kg
10765341 10 kg Plastfat 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10647232 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/4800/60
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer 3548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
pH 14
Färg Vitt
Kokpunkt 1390°C
Smältpunkt 318°C
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 40g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 1mbar 700
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.