missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium Hydroxytriamterene Sulphate, Mikromol™
Beskrivning
Sodium Hydroxytriamterene Sulphate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Hydroxytriamterene Sulfate |
| CAS | 73756-87-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sodium Hydroxytriamterene Sulfate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H10 N7 O4 S . Na |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Sodium Hydroxytriamterene Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N7O4S.Na/c13-9-7(5-1-3-6(4-2-5)23-24(20,21)22)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9;/h1-4H,(H,20,21,22)(H6,13,14,15,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].Nc1nc(N)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc3 |
| IUPAC-namn | sodium;[4-(2,4,7-triaminopteridin-6-yl)phenyl] sulfate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?