Läs mer
Natriumhypoklorit, 11–15 % tillgängligt klor
Produktkod. 15450837
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2500ml
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450837 2.5 L 2500ml
11377688 500 g 500g
11397688 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15450837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14709.0F
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7681-52-9 ∣ ClNaO ∣ 74,439 g/mol
Natriumhypoklorit används som desinfektionsmedel och blekmedel. Det används som avfärgningsmedel vid borttagning av mögelfläckar, tandfärgningar uppstår vid fluoros. Det används i tvättmedel. Dess vattenlösning används som hushållsblekmedel för att desinficera släta ytor. I ett vattenreningsverk används det för att behandla utspädd cyanidavloppsvatten som elektropläterat avfall. Det är ett oxidationsmedel som används tillsammans med fasöverföringskatalysator för att omvandla alkoholer till motsvarande karbonylföreningar. Det är en viktig reaktant vid Hofmann-omläggning för att framställa primär amin från primär amid.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-52-9
Molekylformel ClNaO
MDL-nummer MFCD00011120
InChI-nyckel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hypochlorite aq. soln.
Namnnotering 11–15 % tillgängligt klor
Färg Gult
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2.5 L
Densitet 1.2
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
LEDER [Na+].[O-]Cl
IUPAC-namn natriumhypoklorit
Molekylvikt (g/mol) 74.44
Formel vikt 74.44
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hypochlorite, 11-15% available chlorine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hypochlorite,Sodium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.