Läs mer
Sodium hypochlorite, 11-15% available chlorine
Produktkod. p-4407903
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450837 2.5 L 2500ml
1 options
Produktkod. 15450837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14709.0F
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7681-52-9 | ClNaO | 74.439 g/mol
Natriumhypoklorit används som ett desinfektionsmedel och ett blekmedel. Det används som en avfärgningsmedel involverad i att ta bort mögelfläckar, tandfläckar uppstår av fluoros. Den finner användning i tvättmedel. Dess vattenlösning används som hushållsblekmedel för att desinficera släta ytor. I ett vattenreningsverk används det för att behandla utspätt cyanidavloppsvatten som galvaniseringsavfall. Det är ett oxidationsmedel som används med fasöverföringskatalysator för att omvandla alkoholer till motsvarande karbonylföreningar. Det är en viktig reaktant vid Hofmann-omlagring för att framställa primär amin från primär amid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-52-9
Molekylformel ClNaO
MDL-nummer MFCD00011120
InChI-nyckel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hypochlorite aq. soln.
Namnnotering 11-15% available chlorine
Färg Gult
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2.5 L
Löslighetsinformation Miscible with water.
LEDER [Na+].[O-]Cl
IUPAC-namn natriumhypoklorit
Molekylvikt (g/mol) 74.44
Formel vikt 74.44
Densitet 1.2
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hypochlorite, 11-15% available chlorine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hypochlorite,Sodium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.