missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Natriumhypoklorit, 15 % w/v i vatten, Scharlab
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7681-52-9 |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | ClNaO |
| InChI-nyckel | SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [Na+].[O-]Cl |
| IUPAC-namn | natriumhypoklorit |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.44 |
| Kvalitet | EssentQ |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Natriumhypokloritlösning 15% w/v, puriss
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Hypochlorite,solution
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?