Läs mer
Natriumhypoklorit, 4-6 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15274734 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
Produktkod. 15274734
Brand: Thermo Scientific Acros 419550100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7681-52-9 | ClNaO | 74.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-52-9, 7732-18-5
Molekylformel ClNaO
Molekylvikt (g/mol) 74.44
MDL-nummer MFCD00011120
InChI-nyckel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC-namn natrium; hypoklorit
LEDER [O-]Cl.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hypochlorite
Namnnotering 4-6% Chlorine
Färg Gult
Fysisk form Lösning
Kvantitet 10 L
Linjär formel NaOCl
Fieser 01,1084; 04,456; 05,617; 06,543; 07,337; 08,461; 09,430; 10,365; 11,487; 15,293; 16,308
Merck Index 15,8762
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 74.44
Procent renhet 4.5 to 5.5%
Kvalitet Reagens
Förpackning Plast trumma
Densitet 1.083, 1.0830g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.