Läs mer
Natriumhypoklorit, 5 % vikt/volym, Clorox , Scharlab
Descrizione
- Synonymer: Clorox
- Molekylformel: NaOCl
- Molar massa: 74,44 g/mol
- CAS: 7681-52-9
Specifica
Specifica
| CAS | 7681-52-9 |
| Färg | Gult |
| Fysisk form | Lösning |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | ClNaO |
| Synonym | sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution |
| InChI-nyckel | SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [O-]Cl.[Na+] |
| IUPAC-namn | natrium; hypoklorit |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.439 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Natriumhypokloritlösning 5% w/v, puriss
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hypochlorite
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?