Läs mer
Natriumhypokloritpentahydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Hypochlorite Pentahydrate |
| CAS | 10022-70-5 |
| Molekylformel | ClNaO . 5(H2O) |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/ClO.Na.5H2O/c1-2;;;;;;/h;;5*1H2/q-1;+1;;;;; |
| LEDER | O.O.O.O.O.[Na+].[O-]Cl |
| IUPAC-namn | natrium; hypoklorit; pentahydrat |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.52 |
| Formel vikt | 164.0064 |