Läs mer
Natriumhypokloritlösning, 47/50 %, Chem-Lab
Beskrivning
Förvaras i en sval miljö, vid 2 –15 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Sammansättning | Tillgängligt klor: ±13 % |
| Densitet | 1.22g/mL |
| Löslighetsinformation | Vattenlösligt |
| Formel vikt | 74,44 g/mol |
| Procent renhet | 47/50 % (NaClO) |
| Odör | Klor |
| pH | >13 |
| Visa mer |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium hypochlorite 47/50% solution p.
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, Sodium hypochlorite