Få mere at vide
Natriumhypokloritlösning, 47/50 %, Chem-Lab
Artikelnummer. p-8014301
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11909012
Brand: Chem-Lab CL00.1410.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Används som desinfektionsmedel och blekmedel. Natriumhypokloritlösning, 47/50 %, Chem-Lab är en kemisk förening även känd som blekmedel. Det är ett vanligt laboratoriereagens som reagerar med många syror och är ett starkt oxidationsmedel.
Förvaras i en sval miljö, vid 2 –15 °C.
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-52-9
Molekylformel ClNaO
Molekylvikt (g/mol) 74.439
InChI-nyckel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC-namn natrium; hypoklorit
LEDER [O-]Cl.[Na+]
Tekniske data
Färg Gult
Kokpunkt 100 °C
Smältpunkt 0 °C
Sammansättning Available chlorine: ± 13%
Densitet 1.22g/mL
Löslighetsinformation Water Soluble
Formel vikt 74.44g/mol
Procent renhet 47/50% (NaClO)
Odör Chlorine
pH >13
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hypochlorite 47/50% solution p.
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis