Läs mer
Natriumhypokloritlösning, 5 % tillgängligt klor, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterBeskrivning
- För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Hypochlorite Solution |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 500 mL |
| Formel vikt | 74.44 |
| Procent renhet | 5% (tillgängligt klor) |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ Reagens |
| Förpackning | HDPE polyflaska med tryckbotten |
| Densitet | 1L = 1.11kg |