Läs mer
Natriumhypokloritlösning, 6–14 % aktiv klorbas, Solstice
Produktkod. 15651320
Change view
Kvantitet:
500 mL
6 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15651320 6 x 500 mL Paket med 6
15641320 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15651320 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 134406X500ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
6-14% aktivt klor
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-52-9 , 7732-18-5
Molekylformel ClNaO
Molekylvikt (g/mol) 74.439
MDL-nummer MFCD00011120
InChI-nyckel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC-namn natrium; hypoklorit
LEDER [O-]Cl.[Na+]
Specifikationer
Kokpunkt 111 °C
Kemiskt namn eller material Sodium hypochlorite solution
Namnnotering 6-14% aktiv klorbas
CAS Min % ≥70.0000%, ≥10.0000%
CAS Max % <90.0000%, <20.0000%
Kvantitet 6 x 500 mL
Linjär formel NaClO
UN-nummer UN1791
Formel vikt 74.44
Procent renhet 6 till 14 % (aktiv klorbas)
Förpackning Poly flaska
Densitet 1.206 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hypochlorite solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hypochlorite,solution