missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Hypochlorite Solution, Pure Grade, Penta Chemicals

Produktkod. p-200109573
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
3 L
5 L
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30020706

Brand: PENTA CHEMICALS 1708020003

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemikalier av högsta kvalitet för laboratorier, skolor, sjukhus, forskningsinstitut och stora tillverkningsanläggningar.

Om oss

Företaget PENTA grundades 1990 under handelsnamnet Ing. Petr Švec - PENTA sro. Från första början har vi varit ett enbart tjeckiskt företag som leds av familjen Švec, inklusive företagets grundare Petr Švec.

Vi är specialiserade på tillverkning och distribution av rena, laboratorie-, läkemedels- och specialkemikalier, som vi marknadsför under varumärket Penta. Vi tillverkar och levererar ett brett utbud av organiska och oorganiska kemikalier, i stora volymer, med en kvalitet som sträcker sig från teknisk, till ren, till AG och ACS.

Hög kvalitet och flexibilitet

Tack vare den höga kvaliteten på våra produkter och vår förmåga att uppfylla specifika kundkrav rankas vi bland de ledande leverantörerna av kvalificerade kemikalier på hemmamarknaden, och på senare tid har vi även expanderat till den globala marknaden.

Vi tillverkar kemikalierna i vårt eget moderna komplex som uppfyller de strängaste kvalitets- och säkerhetskriterierna. Våra stora lageranläggningar, inklusive två automatiserade lager, gör det möjligt för oss att tillgodose kundens krav. Vi paketerar produkterna i enlighet med alla lagkrav och kan på begäran leverera dem till kunden med vår egen ADR-transport.

Miljöansvar

Vår prioritet är att leverera maximal kvalitet på kemikalier, tillförlitlighet och miljömedvetenhet. Våra ansträngningar bevisas av många utmärkelser och certifikat, inklusive ISO 9001, ISO 14001 och Responsible Care-certifikatet för ansvarsfullt företagande inom kemisk industri.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Hypochlorite Solution
CAS 7681-52-9
Fysisk form Flytande eller fast
Kvantitet 3 L
Molekylvikt (g/mol) 74.44
Procent renhet 11%
Kvalitet Ren
Förpackning Plastbehållare
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hypochlorite solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium hypochlorite
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.