Läs mer
Natriumhypokloritlösning, purum, ≈10% (RT), Solstice
Descripción
- ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Sodium hypochlorite solution |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Linjär formel | NaClO |
| UN-nummer | UN1791 |
| Formel vikt | 74,44 g/mol |
| Procent renhet | 10% (RT) |
| Kvalitet | purum |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | ≈10% (RT) |
| Densitet | 1,21–1,26 g/ml vid 20 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium hypochlorite solution
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hypochlorite,solution