Läs mer
Natriumhypokloritlösning, reagenskvalitet, tillgängligt klor 10 till 15 %, Honeywell
Product Code. p-7072205 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
250 mL
1 L
5 L
missing translation for 'unitSize'
1 L
250ml
5 L
Product Code. 15685490
missing translation for 'mfr': Honeywell Research Chemicals 425044250ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagenskvalitet, tillgängligt klor 10-15 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7681-52-9
Molekylformel ClNaO
Molekylvikt (g/mol) 74.439
MDL-nummer MFCD00011120
InChI-nyckel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC-namn natrium; hypoklorit
LEDER [O-]Cl.[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium hypochlorite solution
Kvantitet 250 mL
Linjär formel NaClO
UN-nummer UN1791
Formel vikt 74.44g/mol
Kvalitet Reagens
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Available chlorine 10 to 15%
Densitet 1.206g/mL at 25°C
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hypochlorite solution
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hypochlorite,solution