Läs mer
Natriumhypokloritlösning, TRC
Produktkod. 30415348
Change view
Kvantitet:
5 mL
Produktkod. Kvantitet
30415348 5 mL
1 options
Produktkod. 30415348 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6349855ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hypochlorite
CAS 7681-52-9
Molekylformel Cl O . Na
Kvantitet 5 mL
Synonym Hypochlorous Acid Sodium Salt, AD Gel, ActiPlus N 2818, AgClor 310, Antiformin, Aron Clean, Aron Clean LB 10, B-K Liquid, Baso Agri+, Belizna, Belkina, Carrel-Dakin Solution, Chloros, Cloralex, Cloralex NL, Clorox, Comfor, Dakin's Solution, DanKlorix, Deosan, Dispatch, Dispatch (Salt), Fox-Chlor, Hishikurin S, Histolith, Hyclorite, Hypex, Hypure, Hypure N, Javel Water, Javelle Water, Javex, Javex 5, Jomax Mold & Mildew, Stain Remover, Klorocin, Linely, Milton, Milton Sterilising Fluid, Modified Dakin's Solution, Nades, Neo-cleaner, Neoseptal CL, Parazone, Parozone, Purelex, Purelox, Purin B, Raverrack D, Sanrack P, Sodium Chloride Oxide (NaClO), Sodium Hypochloride, Sodium Hypochlorite (NaClO), Sodium Hypochlorite (NaOCl)
InChI formel InChI=1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
LEDER [Na+].[O-]Cl
IUPAC-namn natrium; Hypoklorit
Molekylvikt (g/mol) 74.442
Formel vikt 73.954