Läs mer
Natriumhypokloritlösning, TRC
Produktkod. 30417857
Change view
Kvantitet:
25 mL
Produktkod. Kvantitet
30417857 25 mL
1 options
Produktkod. 30417857 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS63498525ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hypochlorite
CAS 7681-52-9
Molekylformel Cl O . Na
Kvantitet 25 mL
Synonym Hypochlorous Acid Sodium Salt, AD Gel, ActiPlus N 2818, AgClor 310, Antiformin, Aron Clean, Aron Clean LB 10, B-K Liquid, Baso Agri+, Belizna, Belkina, Carrel-Dakin Solution, Chloros, Cloralex, Cloralex NL, Clorox, Comfor, Dakin's Solution, DanKlorix, Deosan, Dispatch, Dispatch (Salt), Fox-Chlor, Hishikurin S, Histolith, Hyclorite, Hypex, Hypure, Hypure N, Javel Water, Javelle Water, Javex, Javex 5, Jomax Mold & Mildew, Stain Remover, Klorocin, Linely, Milton, Milton Sterilising Fluid, Modified Dakin's Solution, Nades, Neo-cleaner, Neoseptal CL, Parazone, Parozone, Purelex, Purelox, Purin B, Raverrack D, Sanrack P, Sodium Chloride Oxide (NaClO), Sodium Hypochloride, Sodium Hypochlorite (NaClO), Sodium Hypochlorite (NaOCl)
InChI formel InChI=1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
LEDER [Na+].[O-]Cl
IUPAC-namn natrium; Hypoklorit
Molekylvikt (g/mol) 74.442
Formel vikt 73.954