Läs mer
Natriumhypoklorit, steril, tillverkad med USP Renat vatten, 5 % lösning, BAKER™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15548794 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 gL
Förpackningsstorlek:
3.8 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15548794 1 gL 3.8 L
1 options
Produktkod. 15548794 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer P00503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4192.75 SEK
    3517.23 SEK / 3.8 L
    Save 675.52 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
En klass av kemikalier för laboratoriebruk
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hypochlorite
Namnnotering steril, gjord med USP renat vatten
CAS 7681-52-9
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 gL
Molekylformel ClNaO
Synonym sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
InChI-nyckel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O-]Cl.[Na+]
IUPAC-namn natrium; hypoklorit
Molekylvikt (g/mol) 74.439
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Formel vikt 74.44
Procent renhet 5%
Kvalitet Pure
Densitet 1L = 1.11kg