Läs mer
Natriumhypoklorit, teknisk, min. 8% fri klor, Fisher Chemical
Produktkod. 10691164 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10691164 1 L HDPE plastflaska 1 L
1 options
Produktkod. 10691164 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/5042/15
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Specifikationer
Smältpunkt -16 °C
CAS 7681-52-9
Färg Gult
pH 11
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Molekylformel ClNaO
MDL-nummer 11120
Synonym sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
InChI-nyckel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O-]Cl.[Na+]
IUPAC-namn natrium; hypoklorit
Molekylvikt (g/mol) 74.439
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Förpackning HDPE plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hypochlorite, min. 14% free chlorine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hypochlorite