Läs mer
Natriumhypofosfitmonohydrat, 97+%, vatten ca 12–17%
Produktkod. 11425383
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425383 2500 g 2500g
11415383 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425383 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13385.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10039-56-2 | H4NaO3P | 105,99 g/mol
Natriumhypofosfitmonohydrat används för strömlöst nickelpläteringsmedel och vattenbehandlingsmedel. Det används också i petroleumfält. Vidare används det som en livsmedelstillsats. Dessutom reducerar det nickeljoner i lösning till metalliskt nickel på metallsubstrat såväl som på plastsubstrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10039-56-2
Molekylformel H4NaO3P
Molekylvikt (g/mol) 105.99
MDL-nummer MFCD06252379
InChI-nyckel PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium phosphinite monohydrate;
IUPAC-namn natriumhydratoxofosfinit
LEDER O.[Na+].[O-][PH2]=O
Specifikationer
Fysisk form Fast
Kvantitet 2500 g
Procent renhet ≥97%